Learn More
Brady™ Scafftag™ Polypropylene Multitag Inserts
Inserts for Multitag™ System.
23.00€ - 115.00€
Specifica
Product Type | Multi-tag Insert |
---|---|
Colore | Black on Yellow, White on Green |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Inspection tagging, Component and equipment labelling |
Altezza (sistema imperiale) | 6.46 in. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12933005
|
Brady™
806747 |
10 Pk. |
23.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12943005
|
Brady™
806743 |
1 Ea. |
115.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Inserts for Multitag™ System.
Specifica
Multi-tag Insert | |
Polypropylene | |
6.46 in. | |
-10°C to +90°C | |
1.97 in. |
Black on Yellow, White on Green | |
Inspection tagging, Component and equipment labelling | |
164 mm | |
0.5 mm | |
50 mm |