Learn More
Slice™ Scalpel With Replaceable Blade
Descrizione
- Blade included: straight edge, rounded tip (10518), that's non-magnetic, non-sparking, non-conductive, chemically inert, autoclave-friendly, and rust free
- Handle lightly weighted, balanced for stability
- Compatible with all craft blades from Slice™.
- Finger-friendly™ edge stays sharp 11x longer
- Reduces injuries, lowers costs
- Blade safe up to 1600 degrees Celsius
- Chemically inert blade never rusts
- No-tool blade change
- Fewer blade changes = fewer injuries
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.51 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Materiale | GFN, Carbon Steel, Polypropylene, Zirconium Oxide |
| Colore | Black/Orange |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safety Cutting |
| Include | 1 ceramic straight edge rounded tip blade |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Peso (sistema imperiale) | 0.23 oz. |
| Peso (sistema metrico) | 6.34 g |
| Vedi altri risultati |