Learn More
Scandium arc-cast pellet, 15.9mm (0.63in) dia
Codice prodotto. 15442157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15442157 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15442157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045118.KF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Scandium arc-cast pellet is used in aerospace industry, oil refineries as a tracing agent, and metal halide lamps/light bulbs. It is mainly used for research purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Scandium
Nota nome arc-cast pellet
CAS 7440-20-2
Aspetto Silver gray pellet
Densità 3g/cm
Quantità 1 Pc.
Odore Odorless
Forma Pieces
Formula molecolare Sc
Numero MDL MFCD00016323
Sinonimo unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
Informazioni di solubilità Reacts with water.
InChI Key SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sc]
IUPAC Name scandium
Molecular Weight (g/mol) 44.96
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Scandium arc-cast pellet
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Scandium