Learn More
Scandium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11336898
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11336898 5 g 5g
11326898 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11336898 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013646.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00011501
Specifica
Materiale o nome chimico Scandium(III) carbonate hydrate
Punto di fusione >500°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 269.94 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton