Learn More
Scandium(III) oxide, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11306035 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11306035 5 g Glass bottle 5g
11396025 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11306035 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 193960050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12060-08-1 | Molecular Formula: O3Sc2 | Molecular Weight: 137.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12060-08-1
Formula molecolare O3Sc2
Molecular Weight (g/mol) 137.91
Numero MDL MFCD00011223
InChI Key HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name discandium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Scandium(III) oxide
Punto di fusione >1000.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare SC2O3
Indice di Merck 10,8239
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 137.91
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce