Learn More
Scandium Standard: Sc @ 10 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17994086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17994086 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17994086 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLSCN100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Scandium Standard: Sc @ 10 μg/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Scandium
CAS 7440-20-2
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Scandium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Sc
Concentrazione 10 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Sc
InChI Formula InChI=1S/Sc
SMILES [Sc]
IUPAC Name scandium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 44.96
Quantità 100 mL
Peso formulazione 44.956 g/mol