Learn More
Scandium Standard: Sc @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Descrizione
Scandium Standard: Sc @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Scandium |
| CAS | 7440-20-2 |
| Metodi | ICP/XRF/RDE |
| Nomi componenti o analita | Scandium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Sc |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Sc |
| InChI Formula | InChI=1S/Sc |
| SMILES | [Sc] |
| Vedi altri risultati |