Learn More
Scandium Triflate, TRC
Codice prodotto. 30419020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419020 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419020 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS19890025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Scandium Triflate
CAS 144026-79-9
Formula molecolare C3H3F9O9S3 . Sc
Quantità 25 g
Sinonimo Scandium(III) Triflate, Scandium(III) Trifluoromethanesulfonate, Scandium(3+) Triflate, Scandium Trifluoromethanesulfonate, Scandium Tris(trifluoromethanesulfonate), Trifluoromethanesulfonic Acid Scandium(3+) Salt
InChI Formula InChI=1S/3CHF3O3S.Sc/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
SMILES [Sc+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name scandium(3+);trifluoromethanesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 492.2
Peso formulazione 491.812