Learn More
Dostmann Electronic™ SCANTEMP™ ST490 Model Infrared Thermometer
Marca: Dostmann Electronic™ 5020-0490
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Specifica
SCANTEMP ST490 | |
Infrared Thermometer | |
-60°C | |
±2% |
1000°C | |
1000°C | |
-60°C to +1000°C |