Learn More
Buerkle™ Scrapers for Foodstuffs
Codice prodotto. 10260512 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
205 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10260512 205 mm Pezzo
10440401 250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10260512 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 83004011
In stock
Scrapers with easy-to-clean, smooth and pore-free surface ideal for the food sector.
  • For foodstuffs (FDA and EU Nr. 10/2011)
  • Polypropylene has a high resistance to chemicals and temperatures
  • Can be also used for boiling products
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Raschietto
Tipo di maniglia Fissa
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità FDA e (EU) n. 10/2011
Colore Bianco
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per l'uso con gli alimenti
Lunghezza (sistema metrico) 205 mm
Materiale Polipropilene
Stile Monopezzo
Larghezza (sistema metrico) 75 mm