Learn More
Merck Scepter™ 3.0 Mounting Kit
Codice prodotto. 17131741
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Scepter 3.0
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17131741 Scepter 3.0 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17131741 Fornitore Merck N. del fornitore PHCC3WKIT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.40€
    54.13€ / pezzi 1
    Risparmia 32.27€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 05-02-2027
Scepter™ 3.0 mounting kit is compatible with the Scepter™ 3.0 charging station
  • Charging station comes with mounting kit to keep Scepter™ 3.0 out of the way when not in use
  • Charging station included with Scepter™ 3.0 instruments or can be purchased separately
  • Included with:
    •  PHCC340KIT
    • PHCC360KIT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Mounting Kit
Linea di prodotti Scepter
Da utilizzare con (applicazione) Cell Counting
Da utilizzare con (apparecchiatura) Scepter 3.0