Learn More
Merck Scepter™ Test Bead Vial
Codice prodotto. 17191731
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione particelle:
11 μm
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione particelle Dimensione della confezione
17191731 11 μm 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17191731 Fornitore Merck N. del fornitore PHCC3BEADS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    166.71€ / 5mL
    Risparmia 12.29€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Scepter™ test beads can be used to assess the Scepter™ cell counter
  • Scepter™ Test Beads can be used to assess the Scepter™ Cell Counter
  • Compatible with Scepter™ 2.0 and 3.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Test Bead Vial
Dimensione particelle 11 μm
Linea di prodotti Scepter
Da utilizzare con (applicazione) Cell Counting