Learn More
Tocris Bioscience™ SCH 442416
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18095562
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18095562 10 mg 10mg
18054922 1 mg 1mg
18035362 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18095562 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 2463/10
Very selective, high affinity A2A antagonist
Selective adenosine A2A receptor antagonist; binds to human and rat A2A receptors with high affinity (Ki values are 0.048 and 0.5 nM respectively). Displays > 23000-fold selectivity for hA2A over hA1 in vitro with minimal affinity for hA2B and hA3 receptors (IC50 > 10 μM). Blocks the cytoprotective effect of A2A agonist CGS-21680 (Cat.No. 1063).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 316173-57-6
Formula molecolare C20H19N7O2
Specifica
Materiale o nome chimico SCH 442416
Quantità 10 mg
Peso formulazione 389.42
Purezza >99%
Peso molecolare 389.419