Specifica
| Materiale o nome chimico | SCH772984 |
| CAS | 942183-80-4 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C33H33N9O2 |
| Peso formulazione | 587.68 |
| InChI Key | HDAJDNHIBCDLQF-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | O=C(CN1CCC(C1)C(=O)NC1=CC=C2NN=C(C2=C1)C1=CC=NC=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1 |
| IUPAC Name | 1-(2-oxo-2-{4-[4-(pyrimidin-2-yl)phenyl]piperazin-1-yl}ethyl)-N-[3-(pyridin-4-yl)-1H-indazol-5-yl]pyrrolidine-3-carboxamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 587.69 |