Learn More
SCH772984, MedChemExpress
Descrizione
SCH772984 is a highly selective and ATP-competitive ERK inhibitor, with IC50s of 4 and 1 nM for ERK1 and ERK2, respectively. SCH772984 has antitumor activity in MAPK inhibitor-naïve and MAPK inhibitor-resistant cells containing BRAF or RAS mutations.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | SCH772984 |
| CAS | 942183-80-4 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C33H33N9O2 |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 48 mg/mL (81.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@H](CC1)CN1CC(N(CC2)CCN2C(C=C3)=CC=C3C4=NC=CC=N4)=O)NC5=CC6=C(C=C5)NN=C6C7=CC=NC=C7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 587.67 |
| Peso formulazione | 587.67 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only