Learn More
SCH772984, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | SCH772984 |
| CAS | 942183-80-4 |
| Formula molecolare | C33 H33 N9 O2 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | (3R)-1-[2-Oxo-2-[4-[4-(2-pyrimidinyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]-N-[3-(4-pyridinyl)-1H-indazol-5-yl]-3-pyrrolidinecarboxamide, (R)-1-(2-Oxo-2-(4-(4-(pyrimidin-2-yl)phenyl)piperazin-1-yl)ethyl)-N-(3-(pyridin-4-yl)-1H-indazol-6-yl)pyrrolidine-3-carboxamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C33H33N9O2/c43-30(42-18-16-41(17-19-42)27-5-2-24(3-6-27)32-35-11-1-12-36-32)22-40-15-10-25(21-40)33(44)37-26-4-7-29-28(20-26)31(39-38-29)23-8-13-34-14-9-23/h1-9,11-14,20,25H,10,15-19,21-22H2,(H,37,44)(H,38,39)/t25-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(CN1CC[C@H](C1)C(=O)Nc2ccc3[nH]nc(c4ccncc4)c3c2)N5CCN(CC5)c6ccc(cc6)c7ncccn7 |
| IUPAC Name | (3R)-1-[2-oxo-2-[4-(4-pyrimidin-2-ylphenyl)piperazin-1-yl]ethyl]-N-(3-pyridin-4-yl-1H-indazol-5-yl)pyrrolidine-3-carboxamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 587.67 |
| Peso formulazione | 587.2757 |