Learn More
Schisandrin A, MedChemExpress
Descrizione
Schisandrin A inhibits CYP3A activity with an IC50 of 6.60 μM and Ki of 5.83 μM, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Schisandrin A |
| CAS | 61281-38-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C24H32O6 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | Schizandrin-A Wuweizisu-A Deoxyschizandrin |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (120.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@H]1CC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C3=C(OC)C(OC)=C(OC)C=C3C[C@H]1C |
| Molecular Weight (g/mol) | 416.51 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only