Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk tubes with NS Stopcock
Codice prodotto. 10365981
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10365981 10 mL Pezzo
10060191 50 mL Pezzo
10603442 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10365981 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 03370213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00€
    61.67€ / pezzi 1
    Risparmia 36.33€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nitrogen tubes (Schlenk tubes) with conical ground joint and NS stopcock
  • With conical ground joint and NS stopcock
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Duran Glass
Include Center neck - Cone 14/23, Valve bore - 2.5 mm
Quantità 1