Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk tubes with NS Stopcock
Codice prodotto. 10603442
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10603442 100 mL Pezzo
10365981 10 mL Pezzo
10060191 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10603442 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 03370137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.00€
    54.91€ / pezzi 1
    Risparmia 19.09€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Nitrogen tubes (Schlenk tubes) with conical ground joint and NS stopcock
  • With conical ground joint and NS stopcock
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Duran Glass
Include Center neck - Socket 14/23, Valve bore - 2.5 mm
Quantità 1