Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk Tubes with PTFE Needle-Valve Stopcock
Codice prodotto. 11913421
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Tipo:
Cone NS 14/23
Socket NS 14/23
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo Dimensione della confezione
11913421 100 mL Socket NS 14/23 Pezzo
11933421 10 mL Cone NS 14/23 Pezzo
11953431 25 mL Cone NS 14/23 Pezzo
11973431 50 mL Cone NS 14/23 Pezzo
11983431 100 mL Cone NS 14/23 Pezzo
11993431 250 mL Cone NS 14/23 Pezzo
11993411 25 mL Socket NS 14/23 Pezzo
11903421 50 mL Socket NS 14/23 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11913421 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 03370637
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    65.62€ / pezzi 1
    Risparmia 39.38€
    37% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Nitrogen tubes (Schlenk tubes) with conical ground joint and PTFE needle-valve stopcock
  • With conical ground joint and PTFE needle-valve stopcock
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Duran Tubing
Tipo Socket NS 14/23
Dimensione del poro Valve bore 2.5 mm
Quantità 1