Learn More
Schuett Biotec™ Schuett Phoenix II Standard Burner
Specifica
Specifica
| Product Type | Standard Burner |
| Tipo di gas | Butane, Natural Gas, Propane |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flaming or annealing, Heating, Sterilizing |
| Altezza (sistema metrico) | 85 mm |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Peso (sistema metrico) | 0.99 kg |