Learn More
Scienceware HDPE Biohazard Bags with Sterilization Patch
Codice prodotto. 11705379 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
610 x 305 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11705379 610 x 305 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11705379 Fornitore Scienceware N. del fornitore 0649730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    88.75€ / pezzi 100
    Risparmia 13.25€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
These HDPE Biohazard Bags feature a Sterilization Patch, an indicator patch that darkens when sterile.
  • Precautionary procedures printed in four languages.
  • Meet/exceed ASTM D 1709-85.
  • Autoclavable at 250°F (121°C).
  • These high-molecular weight bags feature an indicator patch that darkens when sterile.
  • Precautionary procedures are printed in English, French, German, and Spanish.
  • Bags are 1.25 mil thick.
  • Optional bag stands are made of aluminum tubing with baked on epoxy coating.
    • The stands fold flat for convenient storage and include a polystyrene safety drip tray that securely supports the bag in the stand.
  • Order stands and plastic ties separately.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Include Polystyrene safety drip tray that securely supports the bag in the stand
Materiale HDPE
N. per custodia 100/Cs.
Temperature Range (Metric) 121°C
Spessore (sistema imperiale) 0.01 in.
Dimensioni (L x P) 610 x 305 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 24in.
Larghezza (sistema imperiale) 12in.
Product Type Biohazard Bag
Capacità (sistema imperiale) 1 gal.
Capacità (sistema metrico) 3.7 L
Lunghezza (sistema metrico) 610 mm
Larghezza (sistema metrico) 305 mm
Spessore (sistema metrico) 0.310 mm