Learn More
Eppendorf™ Morse per bottiglie per agitatore a scuotimento Scientific
Codice prodotto. 11326044
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1 L Media Bottles
10 ml
125 ml
2 L Narrow Neck Erlenmeyer, Thomson or Corning Flasks
3 L Erlenmeyer Flasks
5 L Erlenmeyer Flasks
500 mL Media Bottles, 450 or 600 mL TPP Bioreactors
6 L Erlenmeyer Flasks
Fiasca di Erlenmeyer da 1000 ml
Fiasca di Erlenmeyer da 2000 ml
Fiasca di Erlenmeyer da 25 ml
Fiasca di Erlenmeyer da 250 ml
Fiasca di Erlenmeyer da 4000 ml
Fiasca di Erlenmeyer da 50 ml
Fiasca di Erlenmeyer da 500 ml
Fiasca di Fernbach da 2800 ml
Dimensioni (L x P):
23 x 22 mm
31 x 26 mm
51 x 26 mm
68 x 37 mm
91 x 47 mm
102 x 48 mm
130 x 64 mm
158 x 72 mm
203 x 73 mm
210 x 99 mm
92 x 108 mm
108 x 150 mm
165 x 112 mm
189 x 112 mm
222 x 145 mm
244 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11326044 Fiasca di Erlenmeyer da 1000 ml 130 x 64 mm Pezzo
10706164 10 ml 31 x 26 mm Pezzo
10487651 Fiasca di Erlenmeyer da 25 ml 23 x 22 mm Pezzo
11386034 Fiasca di Erlenmeyer da 50 ml 51 x 26 mm Pezzo
11396034 125 ml 68 x 37 mm Pezzo
11306044 Fiasca di Erlenmeyer da 250 ml 91 x 47 mm Pezzo
11316044 Fiasca di Erlenmeyer da 500 ml 102 x 48 mm Pezzo
11399814 500 mL Media Bottles, 450 or 600 mL TPP Bioreactors 92 x 108 mm Pezzo
11309824 1 L Media Bottles 108 x 150 mm Pezzo
11698613 2 L Narrow Neck Erlenmeyer, Thomson or Corning Flasks 165 x 112 mm Pezzo
11336044 Fiasca di Erlenmeyer da 2000 ml 158 x 72 mm Pezzo
11389814 Fiasca di Fernbach da 2800 ml 203 x 73 mm Pezzo
11346044 3 L Erlenmeyer Flasks 189 x 112 mm Pezzo
11359814 Fiasca di Erlenmeyer da 4000 ml 210 x 99 mm Pezzo
11369814 5 L Erlenmeyer Flasks 222 x 145 mm Pezzo
11379814 6 L Erlenmeyer Flasks 244 x 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Product Code. 11326044 Supplier Eppendorf™ Supplier No. ACE1000S
In stock
Unlock the potential of your experiments with Eppendorf's versatile range of shaker clamps. Securely fasten Erlenmeyer flasks, Thomson Ultra Yield™, Optimum Growth™, Tunair™, Corning™, and more to your universal platforms. Find the ideal clamp for every flask type.
  • Stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety.
  • Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds.
  • Comes complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità Fiasca di Erlenmeyer da 1000 ml
Product Type Morsetto
Materiale Acciaio inox
Dimensioni (L x P) 130 x 64 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori Innova I-Series ed Excella