Learn More
Kartell™ Flaconcini di scintillazione
Codice prodotto. 10162611
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 ml
20 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
13.71 mm
26.5 mm
Altezza (sistema metrico):
52.5 mm
57.5 mm
Unit Size:
pezzi 1000
pezzi 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Unit Size
10162611 20 ml 26.5 mm 57.5 mm pezzi 1000
10172611 4 ml 13.71 mm 52.5 mm pezzi 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10162611 Supplier Kartell™ Supplier No. 0093300
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Designed with heavy walls to minimize solvent losses. Kartell™ Scintillation Vials are compatible with all liquid scintillation counters.
  • Unbreakable
  • Available in macro or mini sizes
  • Supplied with screw caps
  • CE marked, IVD approved 
Specifications
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 26.5 mm
Materiale Polietilene
Volume (sistema metrico) 20 ml
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 57.5 mm