Learn More
Kartell™ Flaconcini di scintillazione
Codice prodotto. 10172611
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 ml
20 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
13.71 mm
26.5 mm
Altezza (sistema metrico):
52.5 mm
57.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10172611 4 ml 13.71 mm 52.5 mm pezzi 2000
10162611 20 ml 26.5 mm 57.5 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10172611 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0093400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.39€
    128.05€ / pezzi 2000
    Risparmia 73.34€
    36% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed with heavy walls to minimize solvent losses. Kartell™ Scintillation Vials are compatible with all liquid scintillation counters.
  • Unbreakable
  • Available in macro or mini sizes
  • Supplied with screw caps
  • CE marked, IVD approved 
Specifica
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 13.71 mm
Materiale Polietilene
Volume (sistema metrico) 4 ml
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 52.5 mm