Learn More
SCML4 Antibody [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™
Codice prodotto. 30588284 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30588284 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30588284 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP345430AF750
Rabbit Polyclonal Antibody
SCML4 Polyclonal antibody specifically detects SCML4 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SCML4
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 750
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene dJ47M23.1, FLJ36252, sex comb on midleg-like 4 (Drosophila), sex comb on midleg-like protein 4
Specie ospite Rabbit
Immunogeno sex comb on midleg-like 4(Drosophila). (Uniprot# Q8N228)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 256380
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG