Learn More
SCO1 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18611532 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611532 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18611532 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297289APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
SCO1 Polyclonal specifically detects SCO1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SCO1
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato APC
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione PBS
Alias gene protein SCO1 homolog, mitochondrial, SCO cytochrome oxidase deficient homolog 1 (yeast), SCOD1SCO (cytochrome oxidase deficient, yeast) homolog 1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SCO1 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6341
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus