Learn More
Scopoletin, 95%
Codice prodotto. 10753451 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10753451 50 mg Bottiglia in vetro 50mg
10570404 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10381134 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10753451 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 302900500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 92-61-5 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-61-5
Formula molecolare C10H8O4
Molecular Weight (g/mol) 192.17
Numero MDL MFCD00006872
InChI Key RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo scopoletin, gelseminic acid, 6-methylesculetin, 7-hydroxy-6-methoxy-2h-chromen-2-one, chrysatropic acid, scopoletine, murrayetin, scopoletol, 7-hydroxy-6-methoxycoumarin, 6-o-methylesculetin
PubChem CID 5280460
ChEBI CHEBI:17488
IUPAC Name 7-hydroxy-6-methoxychromen-2-one
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C=CC(=O)O2)O
Specifica
Materiale o nome chimico Scopoletin
Nota nome 95%
Punto di fusione 200.0°C to 207.0°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 mg
Indice di Merck 15, 8545
Peso formulazione 192.17
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Scopoletin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin