Learn More
Scopoletin, MedChemExpress
Descrizione
Scopoletin is an inhibitor of acetylcholinesterase (AChE).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Scopoletin |
| CAS | 92-61-5 |
| Colore | Light Nude |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H8O4 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Gelseminic acid Chrysatropic acid |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 62.5 mg/mL (325.23 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMILES | O=C1C=CC2=CC(OC)=C(O)C=C2O1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 192.17 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only