Learn More
Scopoletin, TRC
Codice prodotto. 30427685
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427685 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427685 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS20050050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Scopoletin
CAS 92-61-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C10 H8 O4
Quantità 50 mg
Sinonimo Coumarin','7-hydroxy-6-methoxy- (8CI), 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 6-Methoxy-7-hydroxycoumarin, 6-Methylesculetin, 6-O-Methylesculetin, 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin, Buxuletin, Chrysatropic acid, Escopoletin, Esculetin 6-methyl ether, Gelseminic acid, Murrayetin, NSC 405647, Scopoletin, Scopoletine, Scopoletol, β-Methylesculetin
InChI Formula InChI=1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
SMILES COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
IUPAC Name 7-hydroxy-6-methoxychromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 192.17
Peso formulazione 192.0423
Percent Purity >95