Learn More
3M™ Scotch™ C10 Black Tape Dispenser
Codice prodotto. 15728488 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Roll of Tape, 1 Roll up to 66 m x 25 mm (L x W)
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15728488 Roll of Tape, 1 Roll up to 66 m x 25 mm (L x W) pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15728488 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000080564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    94.78€ / pezzi 6
    Risparmia 42.22€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
3M™ Scotch™ C10 Black Tape Dispenser is a sturdy tape rack that fits almost all tape rolls.
  • Sturdy cutter for small and large tape rolls
  • The rack is fitted with a 2.54 cm roll with maximum dimensions of 19 mm x 33 m and a 7.62-centimeter roll with maximum dimensions of 25 mm x 66 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tape Dispenser
Colore Black
Diametro (sistema imperiale) interno Core: 1 in. 3 in.
Capacità Roll of Tape, 1 Roll up to 66 m x 25 mm (L x W)
Quantità 1 Ea.