Learn More
Beschreibung
- Thin tape provides excellent color line separation
- Proven excellent for painting long straight lines and smooth curves
- Resistant to most solvents and moisture
- Often used as a layout tape for high value multi-color and custom painted graphics.
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Green |
| Material | Rubber |
| Product Type | Fine Line Tape |
| For Use With (Application) | Masking for Painting, Paint Preparation Masking |
| Model | 218 |
| Quantity | 144 Rolls/Cs. (12 Rolls/Pk. 12 Pk./Cs.) |
| Thickness (English) | 5 mil |
| Dimensions (L x W) | 60 yd. x 1/8 in. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?