Learn More
3M™ Scotch™ Low Noise Box Sealer Tape Dispenser
Description
- Il dispenser per nastri silenzioso Scotch H150 incorpora una barra a pressione unica che riduce il rumore del nastro quando viene srotolato. Questa barra a pressione caricata a molla spinge continuamente il rotolo di nastro contro il rullo del nucleo del dispenser, posizionando il nastro in un angolo che riduce al minimo il rumore fastidioso prodotto dai comuni nastri da imballaggio con adesivo sensibile alla pressione.
- Impugnatura a pistola per una facilità d'uso con una sola mano
- Dispensa rotoli con larghezze fino a 48/50 mm
- In metallo e plastica ad alto resistenza è leggero per un controllo e un utilizzo semplice
- Per l'imballaggio di cartoni e le operazioni di sigillatura, combinazione, rinforzo e avvolgimento
Specifications
Specifications
| Colore | Gray |
| Materiale | Plastic, Metal |
| Modello | H150 |