Learn More
3M™ Scotch™ Nastro da imballaggio 3739
Codice prodotto. 17721669 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
660 m x 55 mm
990 m x 50 mm
Formato:
Nastro
Rotolo
Dimensione della confezione:
6 rotoli
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Formato Dimensione della confezione
17721669 660 m x 55 mm Nastro 6 rotoli
17751669 990 m x 50 mm Rotolo 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17721669 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000095417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00€
    178.02€ / 6 rotoli
    Risparmia 966.98€
    84% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
Il nastro da imballaggio 3739 di Scotch™ è un prodotto dotato di un resistente rivestimento in pellicola di polipropilene e di un adesivo in resina di gomma sintetica a caldo.
  • Il nastro 3739 è un prodotto di qualità per la chiusura di imballaggi in cartone|| Nastro da imballaggio affidabile per applicazioni di confezionamento medio-pesanti
  • Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio sui pannelli in fibra
  • Utilizzare per la chiusura a striscia singola di scatole di cartone
  • Si comporta bene a tutte le temperature tipicamente riscontrate dai prodotti confezionati negli ambienti di spedizione e stoccaggio
  • Il nastro resiste alle spaccature se sottoposto a manipolizioni difficili e assorbe gli urti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di adesivo Hot-melt
Colore Transparent
Formato Nastro
Product Type Box Sealing Tape
Modello 3739
Dimensioni (L x P) 660 m x 55 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 721.78 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 660 m
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50 mm