Learn More
3M™ Nastro da imballaggio 3739
Descripción
- Il nastro 3739 è un prodotto di qualità per la chiusura di imballaggi in cartone|| Nastro da imballaggio affidabile per applicazioni di confezionamento medio-pesanti
- Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio sui pannelli in fibra
- Utilizzare per la chiusura a striscia singola di scatole di cartone
- Si comporta bene a tutte le temperature tipicamente riscontrate dai prodotti confezionati negli ambienti di spedizione e stoccaggio
- Il nastro resiste alle spaccature se sottoposto a manipolizioni difficili e assorbe gli urti
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo di adesivo | Hot-melt |
| Colore | Brown |
| Formato | Nastro |
| Product Type | Tape |
| Dimensioni (L x P) | 66 m x 50 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 72.18 yd. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?