Learn More
Tocris Bioscience™ SCOTfluor glucose probe 510
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18719006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
Dimensione della confezione:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18719006 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18719006 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 7447/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    307.65€ / 2mg
    Risparmia 18.35€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fluorescent glucose probe
SCOTfluor glucose probe 510 is a fluorescent probe for visualizing glucose uptake in vivo. It can be multiplexed with BFP and GFP. Excitation and emission maxima (λ) are 490 and 605 nm, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoselenadiazol-4-yl)amino]-D-glucose
CAS 2490298-72-9
Quantità 2 mg
Bersaglio Fluorescent Transporter Probes
Formula molecolare C12H14N4O7Se
Purezza 0.98