Learn More
Kimberly-Clark™ Asciugamani intercalati Scott™
Codice prodotto. 12714306
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
31.5 x 21.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 15
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12714306 31.5 x 21.5 cm pezzi 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12714306 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 6663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    66.40€ / pezzi 15
    Risparmia 247.60€
    78% Sconto
View all promotions
Spedizione stimata: 14-12-2026
Laddove igiene e controllo delle contaminazioni sono una priorità, questi asciugamani supportano standard igienici e riducono i rischi. Delicati sulla pelle, ideali per un uso frequente in ambienti con livello di igiene critico. Certificazione FSC per l'igiene delle mani con garanzia ambientale.
  • Gli asciugamani intercalati Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Salviette per mani
Lunghezza (sistema imperiale) 1.81 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 31.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 21.5 cm
Materiale Carta
Colore Bianco
Monouso Single-use
Dimensioni (L x P) 31.5 x 21.5 cm
Formato Interfolded Sheets
Da utilizzare con (applicazione) Banchi per infermieri, aree a contatto con gli alimenti e servizi igienici molto frequentati all'interno di uffici, ospedali e luoghi pubblici, per un'erogazione efficace con i dispenser Kimberly-Clark
Strato A 1 velo