Learn More
Kimberly-Clark™ Asciugamani Multifold Scott™
Codice prodotto. 11874351
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
31.5 x 20.6 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11874351 31.5 x 20.6 cm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11874351 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 6633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    60.00€ / pezzi 25
    Risparmia 125.00€
    67% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Asciugamani a 1 velo di colore bianco, in formato multifold per evitare strappi e garantire l'erogazione di un solo foglio alla volta. La tecnologia AIRFLEX™
  • Realizzati utilizzando la nostra esclusiva tecnologia AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Salviette per mani
Lunghezza (sistema imperiale) 2 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 31.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 20.6 cm
Materiale Carta
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 31.5 x 20.6 cm
Formato Multifolded
Da utilizzare con (applicazione) Asciugatura rapida e confortevole delle mani con un numero inferiore di panni
Strato A 1 velo