Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Extra Couch Covers Roll
Descrizione
- 2 ply sheets (810 total)
- Ideal for protecting couches and maintaining high levels of hygiene in the healthcare industry
- Quality protection
- Comes in a lightweight and portable roll
Specifica
Specifica
| Product Type | Couch Cover |
| Colore | Blue |
| Materiale | Paper |
| Dimensioni (L x P) | 59 x 37 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | High Traffic Washrooms |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 23.2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 59 cm |
| Strato | 2-ply |
| Quantità | 6 Pk. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 14.6 in. |
| Vedi altri risultati |