Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Rolled 1 Ply Paper Hand Towels, 6 Rolls
Codice prodotto. 12724326
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
White
Dimensione della confezione:
6 rotoli
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12724326 Blu 6 rotoli
10049751 White 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12724326 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 6668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.00€
    82.09€ / 6 rotoli
    Risparmia 301.91€
    78% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
High capacity rolls are designed to be detectable for hand drying in contamination critical environments and perfect for busy washrooms and food preparation areas.
  • Asciugamani ad elevata capacità in rotolo. Rotolo Ultra-compresso per una minore frequenza di ricarica
  • Realizzati utilizzando la nostra esclusiva tecnologia AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Salvietta per mani
Lunghezza (sistema imperiale) 1.31 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 304 m
Larghezza (sistema imperiale) 1.96 ft.
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Paper
Certificazione/Conformità ISO 14001, ISO 9001
Colore Blu
Dimensioni (L x P) 304 m x 200 mm
Formato Rotolo
Da utilizzare con (applicazione) Per aree di trasformazione degli alimenti e servizi igienici di uffici e hotel molto frequentati
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aquarius™ and KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™ Rolled Hand Towel Dispensers
Quantità confezione 6/conf.
Strato 1-ply