Learn More
Ohaus™ Bilancia portatile Scout Pro
L'MB23 consente di stabilire con precisione il contenuto di umidità a un prezzo imbattibile. Con un ampio display LCD retroilluminato, porta standard RS232, capacità di 110g, una leggibilità di 0.01g/0.1% e un elemento di riscaldamento a infrarossi non in vetro, l'MB23 consente l'analisi dell'umidità con qualsiasi budget
Marca:  Ohaus™ 80252470
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.41000kg
Codice prodotto. 11854411
  • 1320.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The MB23 provides precise moisture content determination at an unbeatable value. It offers dependable, accurate, results for a wide variety of applications requiring infared heating.
  • Metallic Sheathed: no-glass infrared heating element for drying of samples
  • User Friendly: bright backlit LCD and easy one-button setup and menu navigation
  • Compact: small footprint (17 x 13 x 28cm) allows it to fit seamlessly into most workspaces
  • Easy-to-Clean Heating Chamber: ensures sample integrity, ideal for frequent use, inexpensive maintenance
  • Flexible Performance: provides accurate results at 0.1% readability
  • Redefining Value: offers moisture analysis for any budget
  • Infrared Heating: ideal for textiles, wastewater, ceramics, food and other applications
Specifica
Specifica
RS232 con uscita dati GLP/GMP
110 g
0.01 g
Pesata, determinazione della percentuale di umidit
0
0.5 g
Round
3 to 20 g typical
50°C to 160°C,
Gram
280.00 x 165.00 x 127.000 mm
280.00 mm
165.00 mm
127.000 mm
280.00 mm
2.3 kg
Moisture Analyzer, MB23
Backlit LCD
Infared heating technology
Adattatore CA
ABS Housing, Metal Pan Support/Pan Handler
MB23
0.002000 g
3 sec.
Bilancia portatile
170 x 280 x 130 mm
11.00 in.
6.50 in.
5.00 in.
11.00 in.
90 mm
Da 110 a 240 V, 50/60 Hz