Learn More
Ohaus™ Scout™ SKX Portable Classroom Scale
Codice prodotto. 15569621 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
120 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15569621 120 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15569621 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30253070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for education applications and featuring a large backlit LCD and education software.
  • Superior overload protection and practical stackable design for convenient storage.
  • Improved functionality with bright backlit LCD and 4-button operation.
  • Multiple connectivity options available for data logging and communication.
  • Geared for classroom use with education-specific software applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS232 (Available as an Accessory)USB Host (Available as an Accessory)USB Device (Available as an Accessory)Ethernet (Available as an Accessory)Bluetooth (Available as an Accessory)
Descrizione Electronic Balance, SKX123 EU
Capacità 120 g
Leggibilità 0.001000 g
Include AC Adapter
Linearità 0.003000 g
Materiale ABS Housing, Stainless Steel Pan
Modello SKX123
Ripetibilità 0.002000 g
Tempo di stabilizzazione 1.500 s
Dimensioni (L x P x A) 222.00 x 202.00 x 103.000 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.70 in.
Lunghezza (sistema metrico) 222.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 202.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 93 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.10 in.
Altezza (sistema metrico) 103.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 8.70 in.
Profondità (sistema metrico) 222.00 mm