Descrizione
Struttura
Display
Design Features
Funzionamento
Schermatura
Applicazioni
- Involucro in ABS
- Piatto in acciaio inox ad alta resistenza e supporto in plastica resistente agli urti
- Coperchio sostituibile
Display
- Luminoso display LCD retroilluminato grande: 6-digit 7-segment with white LED backlight
- Maggiore leggibilità in condizioni di scarsa illuminazione e visualizzazione più semplice dei risultati da una scrivania o da un banco di laboratorio
Design Features
- Tempo di stabilizzazione rapido di un secondo per aumentare l'efficienza in classe
- Funzionamento a quattro pulsanti
- Il sistema integrato di protezione da sovraccarico superiore protegge il bilanciamento in aule difficili
- Design salvaspazio per stoccaggio impilabile
- Calibrazione: Regolazione della linearità o dell'intervallo esterno selezionabile dall'utente o digitale con peso esterno
- Il blocco per trasporto integrato protegge la cella di carico da eventuali danni durante lo stoccaggio e il trasporto in pila
- Interruttore di blocco menu per bloccare il bilanciamento in una configurazione specifica
- Vassoi di sicurezza integrati per prevenire furti
- Gancio inferiore per peso integrato per pesature da sotto la bilancia
- Piatto di pesatura in acciaio inox rimovibile
- Indicatore di stabilità
- Indicatori di carico in difetto
- Indicatore di batteria in esaurimento
- Spegnimento automatico
Funzionamento
- Adattatore CA (incluso), batterie (non incluse)
- Opzioni di connettività multiple per la registrazione e la comunicazione dei dati
- &
Schermatura
- Coperchio superiore facile da rimuovere
- Funge da protezione contro il vento per mantenere stabile la superficie di pesatura in ambienti difficili, mantenendo al contempo costante la velocità di pesatura
Applicazioni
- Determina il peso dei componenti sul piatto nell'unità di misura selezionata.
- Determina la densità dei solidi o dei liquidi. Con il gancio inferiore per peso integrato, è possibile eseguire test di gravità specifica per oggetti che non possono essere posizionati facilmente sul piatto di pesatura.
- Misura il peso di un campione e lo calcola automaticamente in moli.
Certifications
OIML F2 or ASTM Class 4
Compliance
- Product Safety: IEC/EN 61010-1; UL Std. No. 61010-1
- Electromagnetic Compatibility: IEC/EN 61326-1 Class B
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | OIML F2 or ASTM Class 4 |
| Tipo di collegamento | RS-232, USB Host, USB Device, Ethernet or Bluetooth |
| Capacità | 6.2 kg |
| Leggibilità | 0.1 g |
| Formato | g, kg, N, once, libbre, libbre:once |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pesatura generica, didattica |
| Linearità | 0.2 g |
| Materiale | Plastica ABS, acciaio inox |
| Modello | SKX6201 |
| Forma vaschetta | Forma rettangolare |
| Vedi altri risultati |