Learn More
OHAUS™ Bilance di precisione portatili Scout™ STX
Codice prodotto. 15559621 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
120 g
220 g
420 g
620 g
1200 g
2.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
0.01 g
0.1 g
0.1 g
1 g
Modello:
STX1202
STX123
STX2201
STX2202
STX222
STX223
STX421
STX422
STX6201
STX621
STX622
STX8200
Tempo di stabilizzazione:
1 sec.
1.5 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Leggibilità Modello Tempo di stabilizzazione Dimensione della confezione
15559621 8.2 kg 1 g STX8200 1 sec. Pezzo
15519621 420 g 0.1 g STX421 1 sec. Pezzo
15529621 620 g 0.1 g STX621 1 sec. Pezzo
15549611 120 g 0.001 g STX123 1.5 sec. Pezzo
15559611 220 g 0.001 g STX223 1.5 sec. Pezzo
15569611 220 g 0.01 g STX222 1 sec. Pezzo
15589611 620 g 0.01 g STX622 1 sec. Pezzo
15579611 420 g 0.01 g STX422 1 sec. Pezzo
15599611 1200 g 0.01 g STX1202 1.5 sec. Pezzo
15509621 2.2 kg 0.01 g STX2202 1.5 sec. Pezzo
15539621 2.2 kg 0.1 g STX2201 1 sec. Pezzo
15549621 6.2 kg 0.1 g STX6201 1 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15559621 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30253069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00€
    525.17€ / pezzi 1
    Risparmia 199.83€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La pesatura veloce e l'elevata risoluzione garantiscono risultati ripetibili e affidabili, impostando così nuovi standard nella pesatura industriale e di laboratorio. Le bilance di precisione portatili OHAUS Scout STX offrono una navigazione veloce ed efficace grazie al display touchscreen a colori. Più modalità di applicazione integrate semplificano anche le operazioni di pesatura più complesse.
Struttura
  • ABS housing, stainless steel pan, replaceable in-use cover
Display
  • Full-color Touchscreen WQVGA Graphic LCD (4.3 in. diagonal), QWERTY keyboard and numeric keypad to quickly input GLP and GMP data and other application data
  • Large, resilient screen allows for effortless operation through its informative icon driven menu structure, guiding the user through every step of the weighing application
Design Features
  • Fast stabilization time as fast as one second increases productivity
  • Indicatore con livella anteriore
  • Integrated superior overload protection system protects the balance in rugged and demanding environments
  • Indicatori di carico in difetto
  • Spia di batteria bassa e autospegnimento
  • Indicatore di stabilità
  • Calibration: user-selectable external span or linearity calibration/digital with external weight
  • Space-saving, slim design for stackable storage
  • Vassoi di sicurezza integrati per prevenire furti
  • Gancio inferiore per peso integrato per pesature da sotto la bilancia
  • Piatto di pesatura in acciaio inox rimovibile
  • Save-to-USB function
  • Interruttore di blocco menu per bloccare il bilanciamento in una configurazione specifica
  • Integrated transportation/storage lock
  • Nine operating languages (English, Spanish, German, Italian, French, Polish, Hungarian, Czech and Turkish) for simplified weighing
Funzionamento
  • Adattatore CA (incluso), batterie (non incluse)
Communication
  • Optional RS232, USB host, USB device, Bluetooth or Ethernet
Schermatura
  • Designed with an easy to remove top cover piece
  • Protects the sample from external influences, increasing the speed and repeatability of measurements
Applicazioni
  • Determina il peso dei componenti sul piatto nell'unità di misura selezionata.
  • Measures the weight of a sample displayed as a percentage of a pre-established reference weight.
  • Counts the number of pieces on the pan using a uniform weight.
  • Compares the weight of a sample against target limits.
  • Weighs an unstable sample load and takes an average of weights over a period of time.
  • Measures cumulative weight of multiple items and cumulative total may exceed balance capacity.
  • Determina la densità dei solidi o dei liquidi. Con il gancio inferiore per peso integrato, è possibile eseguire test di gravità specifica per oggetti che non possono essere posizionati facilmente sul piatto di pesatura.
  • Manually holds the last stable weight or the first highest stable weighing value on the display.
  • Misura il peso di un campione e lo calcola automaticamente in moli.
Certifications
OIML F2 or ASTM Class 4
Compliance
  • Product Safety: IEC/EN 61010-1; UL Std. No. 61010-1
  • Electromagnetic Compatibility: IEC/EN 61326-1 Class B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità OIML F2 or ASTM Class 4
Tipo di collegamento Optional RS-232, USB host, USB device, Bluetooth or
Capacità 8.2 kg
Leggibilità 1 g
Formato mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk
Da utilizzare con (applicazione) General weighing, laboratory, industrial environme
Include Senza schermatura
Linearità 1 g
Materiale Plastica ABS, acciaio inox
Modello STX8200
Forma vaschetta Forma rettangolare
Ripetibilità 1 g
Tempo di stabilizzazione 1 sec.
Temperature Range (Metric) °°
Carico del test 8000 g, M1
Tipo Bilancia di precisione portatile
Modalità di pesatura Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Check
Dimensioni (P x L x A) 22.4 x 20.2 x 5.4 cm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 170 mm
Profondità (sistema metrico) vasca 140 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg
Requisiti elettrici AC adapter (included) or 4 AA batteries (not inclu