missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCP3 Mouse anti-Human, Clone: 1A11F1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | SCP3 |
---|---|
Clone | 1A11F1 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898255
|
Proteintech
66409-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888255
|
Proteintech
66409-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes an essential structural component of the synaptonemal complex. This complex is involved in synapsis, recombination and segregation of meiotic chromosomes. Mutations in this gene are associated with azoospermia in males and susceptibility to pregcy loss in females. Alternate splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein.Specifica
SCP3 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
COR1, SCP 3, SCP3, SYCP3, synaptonemal complex protein 3 | |
SYCP3 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1A11F1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q8IZU3 | |
50511 | |
SCP3 Fusion Protein Ag19330 | |
Primary | |
-20°C | |
SYCP3 |