Learn More
Sampling Systems Scraper Extension Rod
Codice prodotto. 30040269 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel (316L)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
30040269 Stainless Steel (316L) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30040269 Fornitore Sampling Systems N. del fornitore A1171000
Spedizione stimata: 28-12-2026
Our extension rod can be used to extend the reach of our sterile scrapers
  • 1 m extension rod
  • Made from 316L Stainless Steel
  • Great for accessing hard-to-reach areas
  • Quick delivery
  • Available from stock
Specifica
Product Type Extension Rod
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Materiale Stainless Steel (316L)