Learn More
BOLA Scrapers
Codice prodotto. 10013551
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
90 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) unitSize
10013551 120 mm Pezzo
10309381 50 mm Pezzo
10610372 90 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10013551 Fornitore BOLA N. del fornitore H91608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.85€
    304.04€ / pezzi 1
    Risparmia 70.81€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Scrapers PTFE, solid
  • Scrapers made of PTFE with tapered end.
  • Ideal handling due to big handle and wide blade.
  • Universal chemical resistance.
Specifica
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema metrico) 120 mm