Learn More
Fisherbrand™ Screen
Codice prodotto. 10589391
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Fisherbrand GD-5040 Gel Dryer System
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10589391 Fisherbrand GD-5040 Gel Dryer System Pezzo
12358546 Fisherbrand GD-5040 Gel Dryer System Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10589391 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore VGDSSS
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Accessory for use with vacuum gel dryers
  • Acts in conjunction with cast-aluminum base
  • Serve as porous gel support
  • Uniformly distributesthe heat and vacuum
  • Prevent gel cracking during drying
  • Pore size of stainless steel sheet: 1mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand GD-5040 Gel Dryer System
Tipo Screen