Learn More
Roetzmeier™ 1.5 in. Screw Cap with Pressure Control Valve
Codice prodotto. 10647862
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10647862 Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10647862 Fornitore Roetzmeier™ N. del fornitore K150
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Screw cap designed for safe storage of flammable liquids.
  • Screw cap
  • Made of stainless steel 304
  • Gaskets made of PTFE
  • Includes pressure control valve
  • Can be used with all Roetzmeier™ Safety Canisters and 10 L/25 L Barrels
  • For maximum safety for you and your solvents
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Tipo di chiusura Screw Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) Safety Canisters and 10D, 10DI, 10K, 25K
Materiale Stainless Steel
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Forma Round
Peso (sistema imperiale) 0.4 lb.
Peso (sistema metrico) 0.182 Kg