Learn More
KARTELL Screw Cap Container
Descrizione
- Specimen container.
- Polyethylene cap which guarantees the perfect leakproof with milled rim allowing a safe and easy opening /closing.
- Without label.
- Excellent high and low temperatures resistance and chemical agents.
- Latex Free.
Specifica
Specifica
| Product Type | Specimen Container |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Cylindrical |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
Titolo del prodotto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?